Merck
PHL82490
Calycopterin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5-Dihydroxy 3,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Calcycopterin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O8
CAS番号:
分子量:
374.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82490-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)