Merck
PHL83719
Artemetin
phyproof® Reference Substance
別名:
5-Hydroxy 3,6,7,3′,4′-pentamethoxyflavone, Artemisetin, Erianthin, Quercetagetin 3,6,7,3′,4′-pentamethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O8
CAS番号:
分子量:
388.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-11-7-6-10(8-12(11)24-2)18-20(27-5)17(22)15-13(28-18)9-14(25-3)19(26-4)16(15)21/h6-9,21H,1-5H3
InChI Key
RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83719-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)