Merck
PHL82548
Gardenin B
phyproof® Reference Substance
別名:
5-Demethyltangeretin, 5-Hydroxy 4′,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18O7
CAS番号:
分子量:
358.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-7-5-10(6-8-11)13-9-12(20)14-15(21)17(23-2)19(25-4)18(24-3)16(14)26-13/h5-9,21H,1-4H3
InChI Key
LXEVSYZNYDZSOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)