Merck
PHL82477
5-Demethylnobiletin
phyproof® Reference Substance
別名:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-6,7,8-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy 3′,4′,6,7,8-pentamethoxyflavone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O8
CAS番号:
分子量:
388.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-12-7-6-10(8-14(12)24-2)13-9-11(21)15-16(22)18(25-3)20(27-5)19(26-4)17(15)28-13/h6-9,22H,1-5H3
InChI Key
DOFJNFPSMUCECH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82477-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)