グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@@]2([C@]([C@H]3[C@]([C@@H]4C[C@@H](C(=O)C(C4=CC3)(C)C)O)(C(=O)C2)C)(C1)C)C)[C@](O)(C)C(=O)\C=C\C(OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C32H46O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-13,19-22,25,34-35,39H,11,14-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
InChI Key
IXQKXEUSCPEQRD-DKRGWESNSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82226-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)