Merck
PHL80254
Cucurbitacin D
phyproof® Reference Substance
別名:
(2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-17-[(E,2R)-2,6-dihydroxy-6-methyl-3-oxohept-4-en-2-yl]-2,16-dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-2,7,8,10,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione, Elatericin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44O7
CAS番号:
分子量:
516.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@@]2([C@]([C@H]3[C@]([C@@H]4C[C@@H](C(=O)C(C4=CC3)(C)C)O)(C(=O)C2)C)(C1)C)C)[C@](O)(C)C(=O)\C=C\C(O)(C)C
InChI
1S/C30H44O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-12,17-20,23,31-32,36-37H,10,13-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,18+,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
InChI Key
SRPHMISUTWFFKJ-QJNWWGCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
718.5 °F
引火点(℃)
381.4 °C
適用法令
Jan Code
PHL80254-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)