Merck
PHL80589
Esculentoside A
phyproof® Reference Substance
別名:
Phytolaccasaponin E, Phytolaccoside E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H66O16
CAS番号:
分子量:
826.96
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C42H66O16/c1-37(36(53)54-6)11-13-42(35(51)52)14-12-40(4)20(21(42)15-37)7-8-26-38(2)16-22(45)32(39(3,19-44)25(38)9-10-41(26,40)5)56-24-18-55-33(30(49)28(24)47)58-34-31(50)29(48)27(46)23(17-43)57-34/h7,21-34,43-50H,8-19H2,1-6H3,(H,51,52)
InChI Key
YRHWKFMGEDDGIJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80589-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)