Merck
PHL80542
Taraxasterol acetate
phyproof® Reference Substance
別名:
Isolactucerol acetate, Pyrethrol acetate, Saussurol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H52O2
CAS番号:
分子量:
468.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C32H52O2/c1-20-12-15-29(6)18-19-31(8)23(27(29)21(20)2)10-11-25-30(7)16-14-26(34-22(3)33)28(4,5)24(30)13-17-32(25,31)9/h21,23-27H,1,10-19H2,2-9H3
InChI Key
SFEUTIOWNUGQMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80542-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)