Merck
PHL80181
Urushiol (15:2)
phyproof® Reference Substance
別名:
3-(8Z,11Z-Pentadecadienyl)-1,2-benzenediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O2
CAS番号:
分子量:
316.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)O
InChI
1S/C21H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h4-5,7-8,15,17-18,22-23H,2-3,6,9-14,16H2,1H3/b5-4-,8-7-
InChI Key
RMTXUPIIESNLPW-UTOQUPLUSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80181-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)