グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7-
InChI Key
GWOCLAPCXDOJRL-FPLPWBNLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
- Extraction and Analysis of Urushiol 15:1: A method utilizing vortex-blending matrix solid-phase dispersion coupled with UPLC-Q-TOF/MS has been developed to extract and analyze urushiol from the bark of Toxicodendron vernicifluum. This approach offers a refined technique for studying urushiol compounds and their allergenic effects, relevant to urushiol-induced contact dermatitis research (Chen et al., 2024).
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80180-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)