製品名
3-(2-ピリジル)-5,6-ジフェニル-1,2,4-トリアジン-4′,4″-ジスルホン酸 ナトリウム塩, BioXtra
製品種目
BioXtra
品質水準
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
≥300 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.1%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI Key
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It has also been used in ABTS radical scavenging assay to determine the antioxidant activity of honey samples.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5338-5G:
P5338-VAR:
P5338-250MG:
P5338-BULK:
P5338-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック