Merck
82950
Supelco
3-(2-ピリジル)-5,6-ジフェニル-1,2,4-トリアジン-4′,4″-ジスルホン酸 ナトリウム塩
for spectrophotometric det. of Fe, 97.0%
別名:
5,6-ジフェニル-3-(2-ピリジル)-1,2,4-トリアジン-4′,4″-ジスルホン酸 ナトリウム塩, PDT ジスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H13N4NaO6S2
CAS番号:
分子量:
492.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
97.0%
フォーム
solid
品質
for spectrophotometric det. of Fe
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
~7% water
mp
≥300 °C
微量陽イオン
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Mo: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
V: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI Key
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt also known as Ferrozine is a chelating agent for ferrous iron.
アプリケーション
It was used in determining of chelating activity of Fe2+ using Boyer and McCleary method.
その他情報
μg未満のレベルの血清鉄の正確な測定に用いられる、きわめて特異性の高い水溶性の試薬です。 (pH 3.5~4.5、 lmax562 nm、A 29'000)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
82950-1G:
82950-VAR:
82950-5G:
82950-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular characterization of a putative Arabidopsis thaliana copper transporter and its yeast homologue.
Kampfenkel, Karlheinz, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270.47, 28479-28486 (1995)
K.L. Stookey
Analytical Chemistry, 42, 779-779 (1970)
Antioxidative activity of protein hydrolysate from round scad muscle using alcalase and flavourzyme.
Thiansilakul, Yaowapa, Soottawat Benjakul, and Fereidoon Shahidi.
Journal of Food Biochemistry, 31.2 , 266-287 (2007)
Direct and indirect assays of serum iron with a sensitive new color reagent.
D Plaut et al.
The American journal of medical technology, 38(3), 82-89 (1972-03-01)
F Ceriotti et al.
Clinical chemistry, 26(2), 327-331 (1980-02-01)
Serum iron is released from transferrin and reduced at pH 1.7 by treating serum with a 10 g/L ascorbic acid solution in 0.1 mol/L HCl. When ferrozine is added to this reagent, it forms a complex with iron that is