製品名
3-(2-ピリジル)-5,6-ジ(2-フリルl)-1,2,4-トリアジン-5',5''-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, Suitable for determination of Fe
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Water: ≤ 13.0%
Carbon (Theory), anhydrous: 38.87%
Nitrogen (Theory), anhydrous: 11.33%
テクニック
titration: suitable
色
white to dark yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
微量陽イオン
C: 38.87% ((Theory), anhydrous)
N: 11.33% ((Theory), anhydrous)
適合性
suitable for determination of iron
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(o1)-c2nnc(nc2-c3ccc(o3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C16H10N4O8S2.2Na/c21-29(22,23)12-6-4-10(27-12)14-15(11-5-7-13(28-11)30(24,25)26)19-20-16(18-14)9-3-1-2-8-17-9;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
IVLSEFOVPQFJBB-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4272-5G:
P4272-VAR:
P4272-250MG:
P4272-BULK:
P4272-1G:
P4272-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック