安全性情報
P4099910
Pyridostigmine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-Pyridinyl N,N-dimethylcarbamate, Pyridin-3-yl dimethylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pyridostigmine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(C)(C)C(=O)Oc1cnccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
VZELUFSMNDBCBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pyridostigmine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
P4099910:
P4099910-20MG:
P4099910-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Arnal et al.
Neurochemical research, 15(6), 587-591 (1990-06-01)
We have synthesized the tertiary amines of pyridostigmine and neostigmine, 3-pyridinol dimethylcarbamate (norpyridostigmine) and 3-dimethylaminophenol dimethylcarbamate (norneostigmine) respectively, and we have tested their abilities to cross the blood-brain barrier and inhibit mouse brain AChE activity. The in vivo inhibition of