Merck
P3640000
没食子酸プロピル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸プロピルエステル, テノックスPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
212.20
Beilstein:
1877976
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propyl gallate
メーカー/製品名
EDQM
mp
146-149 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
再構成
グリセロ-ル:PBS (9:1) にて0.1M溶液を調製します。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
368.6 °F - closed cup
引火点(℃)
187 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
P3640000-50MG:
P3640000-1EA:
P3640000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Deepak Kumar Yadav et al.
PloS one, 7(9), e45883-e45883 (2012-10-11)
When photosystem II (PSII) is exposed to excess light, singlet oxygen ((1)O(2)) formed by the interaction of molecular oxygen with triplet chlorophyll. Triplet chlorophyll is formed by the charge recombination of triplet radical pair (3)[P680(•+)Pheo(•-)] in the acceptor-side photoinhibition of
Tomohisa Hirano et al.
Photodiagnosis and photodynamic therapy, 10(1), 28-32 (2013-03-08)
Photodynamic diagnosis (PDD) using aminolevulinic acid (ALA) is widely used in clinical fields. In PDD, protoporphyrin IX (PpIX) is generated from ALA in tumors, allowing the detection of the tumors by PpIX fluorescence. However, it is well known that PpIX
Ching-Hsein Chen et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(2), 494-501 (2010-11-30)
Propyl gallate (PG) is a synthetic antioxidant that has been used in processed food and medicinal preparations. The anti-cancer effect of PG in leukemia is unclear. In the present study, we demonstrate that PG reduced cell viability in THP-1, Jurkat
Miao Chen et al.
Journal of food science, 76(1), C98-103 (2011-05-04)
A cloud-point extraction (CPE) method using Triton X-114 (TX-114) nonionic surfactant was developed for the extraction and preconcentration of propyl gallate (PG), tertiary butyl hydroquinone (TBHQ), butylated hydroxyanisole (BHA), and butylated hydroxytoluene (BHT) from edible oils. The optimum conditions of
Yasunobu Kawano et al.
Resuscitation, 83(2), 249-252 (2011-08-02)
The present study was conducted to assess the effects of intraperitoneal administration of n-propyl gallate (PG) on hippocampal neuronal survival after forebrain ischemia. Forty male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to one of 6 groups. Animals in the PG-I-10, PG-I-8