安全性情報
NIST98B
Plastic clay
NIST® SRM® 98b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the determination of constituent elements in clay or material of smiliar matrix. SRM98b is powdered clay that was air-dried, ball-milled and blended to ensure homogeneity. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 98B_cert
SRM 98B_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lithium (Li), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Strontium (Sr), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium (Ba), Phosphorus (P), Rubidium (Rb), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Antimony (Sb), Cesium (Cs), Cobalt (Co), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Scandium (Sc), Thorium (Th)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST98B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)