Merck
NIST951A
ホウ酸
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
包装
pkg of 10 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この標準物質(SRM)は、質量分析計のキャリブレーションのための同位体標準物質として使用することを意図しています。均一性の高い高純度boric acidで構成されています。1単位のSRM 951aは、10 gの粉末で構成されます。詳細情報については、COAおよびSDSをご覧ください。
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
その他情報
分析物の例を参考として以下に示します。現在の分析物および認証値については、nist.gov/SRMで現在の証明書をダウンロードしてください。
Boron-10、Boron-11
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST951A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ホウ酸 for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00165
ホウ酸