同位体純度
69Ga
71Ga
形状
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
25.795 μΩ-cm, 30°C
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
密度
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI Key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intneded for use as an isotopic standard. SRM 994 consists of 0.25 g of a commercial, high purity gallium metal. For more informatioon, please refer to the COA and SDS.
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST994:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)