安全性情報
NIST622
Soda-lime-silica glass
NIST® SRM® 622
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 2.2 kg
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Calcium oxide (CaO), Sodium oxide (Na2O), Aluminum Oxide (Al2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Ferric Oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST622:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1