安全性情報
NIST92
Soda-lime glass
NIST® SRM® 92, (low boron)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 45 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
XRF: suitable
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI Key
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Arsenic (As), Calcium (Ca), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Boron oxide (B2O3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Antimony (Sb), Gallium (Ga), Beryllium (Be), Fluorine (F), Bismuth (Bi), Lithium (Li), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Cerium (Ce), Nickel (Ni), Cesium (Cs), Rubidium (Rb), Chromium (Cr), Selenium (Se), Cobalt (Co), Tin (Sn), Copper (Cu), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST92:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Glass (particle size) NIST® SRM® 1017b
NIST1017B
Glass (particle size)
Glass wool
Supelco
1.04086
Glass wool