Merck
NIST2066
ガラス玉
NIST® SRM® 2066
別名:
Glass spheres
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Si
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
powder
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
NIST®
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
glass & ceramic
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a standard for the quantitative microanalysis of particles and for the development of particle matrix correction procedures. The elements present in these microspheres, common to many classes of particles, are silicon, calcium, magnesium, iron, and oxygen. SRM 2066 consists of approximately 50 mg of glass microspheres of known composition and size (1 μm to 40 μm) with minimal microheterogeneity. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2066_cert
SRM 2066_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Iron (Fe), Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST2066:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2