Merck
AXYT300
ピペットチップ、 P2/P10用
size 0.5-10 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
サイズ:
0.5-10 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 20x1000tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc T-300
Corning
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-300
Corning
包装
pkg of 20x1000tips/cs
サイズ
0.5-10 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)