Merck
AXYT200CL
MAXYMum Recovery® ピペットチップ
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
別名:
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-200-C-L
Corning
包装
pkg of 20x1000tips/cs
サイズ
200 μL
容量
200 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips have the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse-free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Higher accuracy and precision
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
AXYT200CL