安全性情報
NIST616
Trace elements in glass
NIST® SRM® 616
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 4 wafers
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Potassium (K), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Boron (B) ,Copper (Cu), Gallium (Ga), Gold (Au), Iron (Fe), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST616:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)