Merck
Z743190
Julabo® 水浴試験用チューブラック
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970347
パラメーター
100 °C max. temp.
直径
30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. This insert is recommended for use when tempering samples containing solvents or acids above 60°C.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z743190-1EA