Merck
Z743192
Julabo® 水浴試験用チューブラック
to fit 30 tubes, diam. 17 mm, stainless steel
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9970320
パラメーター
150 °C max. temp.
直径
17 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)