包装
pkg of 4 wafers
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Copper (Cu), Thallium (Tl), Titanium (Ti), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Erbium (Er), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Gold (Au), Lanthanum (La), Lithium (Li), Neodymium (Nd), Potassium (K), Samarium (Sm), Ytterbium (Yb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Copper (Cu), Thallium (Tl), Titanium (Ti), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Erbium (Er), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Gold (Au), Lanthanum (La), Lithium (Li), Neodymium (Nd), Potassium (K), Samarium (Sm), Ytterbium (Yb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST613:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)