安全性情報
BCR664
Glass (trace elements)
BCR®, certified reference material, plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
形状
plates
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
glass & ceramic
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR664
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR664-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)