安全性情報
NIST3398
Ginger (Zingiber officinale) Rhizome
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
pkg of 8 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
保管温度
15-25°C
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
6-Gingerol (C17H26O4), 8-Gingerol (C19H30O4), 10-Gingerol (C21H34O4), 6-Shogaol (C17H24O3), 8-Shogaol (C19H28O3), 10-Shogaol (C21H32O3), Arsenous Acid (AsIII) (H3AsO3), Arsenic Acid (AsV) (H3AsO4), Inorganic Arsenic (iAs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST3398:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)