安全性情報
NIST2745
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2745, nominal 16% mol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
air monitoring
environmental
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon dioxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2745_cert
SRM 2745_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2745:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)