安全性情報
NIST2620A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2620a, nominal 1 % mol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
air monitoring
environmental
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon dioxide (CO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon monoxide (CO), Water (H2O), Total Hydrocarbon, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2620A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)