安全性情報
NIST1963A
Nominal 100 nm diameter polystyrene spheres
NIST® SRM® 1963a
別名:
Polystyrene spheres
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
フォーム
suspension
包装
pkg of 5 mL
メーカー/製品名
NIST®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
NIST1963A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)