安全性情報
NIST1494
Aliphatic hydrocarbons in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 1494
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of 20 compounds, including even and odd carbon number aliphatic hydrocarbons from n-decane to n-eicosane, even carbon number aliphatic hydrocarbons from n-eicosane to n-tetratriacontane, and pristine and phytane in 2,2,4-trimethylpentane (iso-octane). This SRM is intended primarily for use in the calibration of chromatographic instrumentation used for the determination of aliphatic hydrocarbons. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1494_cert
SRM 1494_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
n-decane (C10H22), n-undecane (C11H24), n-dodecane (C12H26), n-tridecane (C13H28), n-tetradecane (C14H30), n-pentadecane (C15H32), n-hexadecane (C16H34), n-heptadecane (CH3(CH2)15CH3), pristane (C19H40), n-octadecane (CH3(CH2)16CH3), phytane (C20H42), n-nonadecane (C19H40), n-eicosane (C20H42), n-docosane (C22H46), n-tetracosane (C24H50), n-hexacosane (C26H54), n-octacosane (C28H58), n-triacontane (C30H62), n-dotriacontane (C32H66), n-tetratriacontane (C34H70)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1494:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)