Merck
Z679004
RF1000 ピペットフィラーフィルター
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
詳細
RF1000ピペッターの交換用疎水性0.45 μmフィルターです。
法的情報
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)