その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NISTRM8447:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
NISTRM8447 | 4061834191308 |