Merck
I7513
Sigma-Aldrich
Indoxyl β-D-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO6
CAS番号:
分子量:
295.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
>99.5% (TLC)
品質水準
形状
powder
不純物
≤1 mol/mol acetone
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
XVARCVCWNFACQC-MBJXGIAVSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7513-5MG:
I7513-VAR:
I7513-50MG:
I7513-BULK:
I7513-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)