由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
isotretinoin
形状
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
172-175 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
InChI Key
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
遺伝子情報
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isotretinoin, a vital isomer of vitamin A, is implicated in the treatment of severe recalcitrant nodular acne disorder. It is the only drug known to operate against the major pathogenic factors of acne. It serves to diminish the sebaceous gland activity, thereby resulting in the correction of keratinization defect.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
I0800000-1EA:
I0800000-60MG:
I0800000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)