Merck
I0330000
イオパノ酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-(3-アミノ-2,4,6-トリヨードフェニル)-2-エチルプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12I3NO2
CAS番号:
分子量:
570.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
iopanoic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Iopanoic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
I0330000:
I0330000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Piero Berti et al.
Langenbeck's archives of surgery, 392(6), 709-713 (2006-11-15)
Amiodarone-induced thyrotoxicosis is a life-threatening condition. A prompt control of thyrotoxicosis is obtained by thyroidectomy. Preparation with iopanoic acid proved to be very effective in reducing cardiovascular complications. Nevertheless, general anesthesia and extensive surgery may affect negatively patients also after
Kostja Renko et al.
Endocrinology, 153(5), 2506-2513 (2012-03-22)
Enzymatic 5'- and 5-deiodination are key reactions for local and systemic activation and inactivation of iodothyronines and thyronamines. Expression of the three deiodinase (DIO) isoenzymes is regulated by a number of parameters, including thyroid status, genotype, micronutrient availability, and disease-related
Takanori Higashino et al.
European journal of radiology, 56(1), 48-55 (2005-09-20)
To determine the clinical utility of thin-section multiplanar reformats (MPRs) from multidetector-row CT (MDCT) data sets for assessing the extent of regional tumors in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. Sixty consecutive NSCLC patients, who were considered candidates for surgical
Oral cholecystography with iopanoic acid.
R N Berk et al.
The New England journal of medicine, 290(4), 204-210 (1974-01-24)
Fernando Lizcano et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 35(9), 1085-1090 (2008-05-29)
To investigate the effects of iopanoic acid (IA) and carbimazole on increased activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in hyperthyroidism, we studied 14 women with hyperthyroidism caused by Graves' disease (n + 11) or toxic multinodular goitre (n + 3)