Merck
I0100000
イミプラミン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
10,11-ジヒドロ-N,N-ジメチル-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-プロパンアミン 塩酸塩, 5-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
316.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
imipramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Imipramine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体、ノルエピネフリン輸送体を阻害します (各Ki値は7.7 nM、67 nM)。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません (Ki=25 μM)。
三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体およびノルエピネフリン輸送体を阻害します。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
I0100000-50MG:
I0100000-1EA:
I0100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ute Krügel et al.
Journal of psychiatric research, 47(5), 611-616 (2013-02-12)
Pro-inflammatory cytokines such as tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) have repeatedly been shown to play a pivotal role in the pathophysiology of depression. Therefore, we tested the possible antidepressant-like effect of the anti-TNF-α drug etanercept in an animal model of chronic
Katsura Takano et al.
Journal of pharmacological sciences, 120(3), 176-186 (2012-10-19)
Depression is one of the most prevalent and livelihood-threatening forms of mental illnesses and the neural circuitry underlying depression remains incompletely understood. Recent studies suggest that the neuronal plasticity involved with brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays an important role in
Bianca Topic et al.
Neurobiology of learning and memory, 98(4), 329-340 (2012-10-10)
Loss of reward is one of the etiological factors leading to affective disorders, such as major depression. We have proposed several variants of an animal model of depression based on extinction of reinforced behavior of rats. A number of behaviors
L Diniz et al.
Behavioural brain research, 238, 170-177 (2012-10-27)
In a previous study we showed that rats chronically treated with corticosterone (CORT) display anxiogenic behavior, evidenced by facilitation of avoidance responses in the elevated T-maze (ETM) model of anxiety. Treatment with the tricyclic antidepressant imipramine significantly reversed the anxiogenic
Indrek Saar et al.
Journal of neurochemistry, 127(1), 114-123 (2013-04-23)
Neuropeptide galanin and its three G-protein coupled receptors, galanin receptor type 1-galanin receptor type 3 (GalR1-GalR3), are involved in the regulation of numerous physiological and disease processes, and thus represent tremendous potential in neuroscience research and novel drug lead development.