Merck
Y0000893
システム適合性用イミプラミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
イミプラミン 塩酸塩, 10,11-ジヒドロ-N,N-ジメチル-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-プロパンアミン 塩酸塩, 5-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
316.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
imipramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Imipramine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
三環系抗うつ剤です。セロトニン輸送体、ノルエピネフリン輸送体を阻害します (各Ki値は7.7 nM、67 nM)。ド-パミン輸送体にはほとんど影響しません (Ki=25 μM)。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000893:
Y0000893-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ritabrata Banerjee et al.
Psychiatry investigation, 11(3), 297-306 (2014-08-12)
The present study aimed to investigate whether graded doses of Bacopa Monniera (BM) extract could produce antidepressant-like effects in chronic unpredictable stress (CUS) induced depression in rats and its possible mechanism(s). Rats were subjected to an experimental setting of CUS.
Kazumi Miyawaki et al.
Journal of pharmacological sciences, 127(3), 382-390 (2015-04-04)
Biological rhythms are critical in the etiology of mood disorders; therefore, effective mood disorder treatments should address rhythm disturbances. Among the variables synchronized with the light-dark cycle, spontaneous activity in rodents is useful for investigating circadian rhythms. However, previous studies
Helena Domin et al.
Behavioural brain research, 273, 23-33 (2014-07-22)
The glutamatergic predominance in the excitatory-inhibitory balance is postulated to be involved in the pathogenesis of depression. Such imbalance may be induced by astrocyte ablation which reduces glutamate uptake and increases glutamate level in the synaptic cleft. In the present
Juliana O G Nascimento et al.
Brain research bulletin, 109, 39-45 (2014-10-08)
The dorsomedial hypothalamus (DMH) has long been associated with the regulation of escape, a panic-related defensive response. Previous evidence has shown that the activation of serotonin (5-HT) 1A and 2A receptors impairs escape behavior induced by the electrical stimulation of
Gu Ping et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 5-12 (2014-05-23)
Valsartan is a synthetic non-peptide angiotensin II type 1 receptor antagonist that dilates blood vessels and reduces blood pressure by blocking the action of angiotensin, and is safe and well tolerated in hypertensive patients. Population-based studies have suggested a positive