特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI Key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
詳細
アプリケーション
- UV-C side-emitting optical fiber-based disinfection: a promising approach for infection control in tight channels.: This study explores the use of UV-C side-emitting optical fibers for disinfection in confined spaces, utilizing PTFE tubing for effective light delivery (Mohsin et al., 2024).
- Manufacture and Deformation Angle Control of a Two-Direction Soft Actuator Integrated with SMAs.: Development of a two-direction soft actuator using shape memory alloys and PTFE tubing to control deformation angles, highlighting its potential in advanced robotic applications (Acevedo-Velazquez et al., 2024).
- 3D-printed stereolithographic fluidic devices for automatic nonsupported microelectromembrane extraction and clean-up of wastewater samples.: This study demonstrates the use of PTFE tubing in 3D-printed fluidic devices for efficient microelectromembrane extraction in wastewater treatment (Sahragard et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I-902-1ML:4548173911731
I-902-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)