安全性情報
ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品名
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for the gold content in Aluminum.
ERM-EB530A_cert
ERM-EB530_report
ERM-EB530_origin
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEB530A
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMEB530A-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)