安全性情報
ERMCE100
Fish tissue (HCB and HCBD)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
Hexachlorobenzene (HCB) and hexachlorobutadiene (HCBD)
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCE100
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMCE100-40G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)