Key Documents
ERMCE102
Fish Tissue (PBDEs in fish tissue)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants:
BDE-47 (2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-49 (2,2′,4,5′-tetrabromodiphenyl ether)
BDE-99 (2,2′,4,4′,5-pentabromodiphenyl ether)
BDE-100 (2,2′,4,4′,6-pentabromodiphenyl ether)
BDE-153 (2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphenyl ether)
BDE-154 (2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphenyl ether)
Indicative Values:
BDE-28 (2,4,4′-tribromodiphenyl ether)
BDE-183 (2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphenyl ether)
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)