安全性情報
IRMM427
Pike-perch (PFASs in fish tissue)
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
JRC
Matrix
fish
アプリケーション
PFAS testing
food and beverages
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM427
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Branched perfluorooctane sulfonate (br-PFOS), Linear perfluorooctane sulfonate (L-PFOS), Perfluoroctane sulfonamide (FOSA), Perfluorodecanoic acid (PFDA), Perfluorododecanoic acid, Perfluorohexanesulfonate (PFHxS), Perfluorononanoic acid, Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA), Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA), Perfluoroundecanoic acid, Total perfluorooctane sulfonate (tot-PFOS)
Matrix Group: Fish and Seafood
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IRMM427-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)