安全性情報
ERMBF421A
EH92-527-1 Potato (blank)
ERM®, certified reference material, 0% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF421A
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF421A-1VL:
ERMBF421A-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)