分子量
antigen ~48 kDa
交差性
human, mouse, rat (predicted)
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUNX1(861)
mouse ... Runx1(12394)
rat ... Runx1(50662)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R0406-200UL:
R0406-25UL:
R0406-BULK:
R0406-VAR:
IXO14761:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)