安全性情報
MABT322
Sigma-Aldrich
抗DDR2抗体、クローン2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
別名:
Discoidin domain-containing receptor 2, CD167 antigen-like family member B, CD167b, Discoidin domain receptor 2, Discoidin domain-containing receptor tyrosine kinase 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 3, Receptor protein-tyrosine kinase TK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B12.1, monoclonal
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TKT(7086)
詳細
Discoidin domain-containing receptor 2 (EC 2.7.10.1; UniProt Q16832、別名:CD167 antigen-like family member B、CD167b、Discoidin domain receptor 2、Discoidin domain-containing receptor tyrosine kinase 2、Neurotrophic tyrosine kinase、receptor-related 3、Receptor protein-tyrosine kinase TKT、Tyrosine-protein kinase TYRO10)は、ヒトDDR2(別名:NTRKR3、TKT、TYRO10)遺伝子(Gene ID 4921)によってコードされています。 Discoidin domain-containing receptor(DDR)は、膜貫通型受容体チロシンキナーゼ(RTK)のスーパーファミリーに属しています。 DDRは、細胞外ディスコイジンモチーフを持つ点および内部リガンドとしてコラーゲンを利用する点で他のRTKと区別されます。DDR1は、基本的にあらゆる種類のコラーゲンに結合しますが、DDR2は、I型、II型、およびIII型の線維性コラーゲンおよびX型非線維性コラーゲンに優先的に結合します。DDR1は、胚、腎臓、大腸、脳において上皮細胞で広く発現されていますが、DDR2は主に腎臓、皮膚、肺、心臓、結合組織の線維芽細胞、筋線維芽細胞、平滑筋細胞、軟骨細胞などの間葉細胞で発現されます。DDRは、増殖、生存、分化、接着、マトリックスリモデリングなどの基本的な細胞プロセスの重要なメディエーターであり、その調節不全は、線維症、アテローム性動脈硬化、がんなどの多数のヒト疾患を引き起こすことが報告されています。DDR2は、まずシグナルペプチド配列(a.a. 1-21)を有する形で産生され、それが除去されることで細胞外領域(a.a. 22-399)を持つ成熟タンパク質が得られ、続いて膜貫通領域(a.a. 400-421)、そしてキナーゼドメイン(a.a. 563-849)を持つ細胞質領域(a.a. 422-855)が得られます。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントヒトDDR2内部フラグメント。
アプリケーション
この抗DDR2抗体、クローン2B12.1は、DDR2の検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのラットL6筋芽細胞ライセートおよびヒトHeLa細胞ライセートにおいてDDR2を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト肺・腎組織切片においてDDR2を検出できます。
品質
NIH3T3細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLの本抗体は、10 µgのNIH3T3細胞ライセートにおいてDDR2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約107/115 kDa。グリコシル化のため、標的バンドは、算出分子量である96.74 kDaよりも大きい位置で見られます。低分子量バンドを伴う二重バンドパターンが見られることが多く、これはグリコシル化が少ないDDR2種を表しています。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT322:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiujie Sun et al.
Nature, 599(7886), 673-678 (2021-11-05)
Immune exclusion predicts poor patient outcomes in multiple malignancies, including triple-negative breast cancer (TNBC)1. The extracellular matrix (ECM) contributes to immune exclusion2. However, strategies to reduce ECM abundance are largely ineffective or generate undesired outcomes3,4. Here we show that discoidin