安全性情報
MABS461
Sigma-Aldrich
Anti-Neutrophil Elastase Antibody, clone AHN-10
clone AHN-10, from mouse
別名:
Neutrophil elastase, Bone marrow serine protease, Elastase-2, Human leukocyte elastase, HLE, Medullasin, PMN elastase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AHN-10, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELANE(1991)
詳細
好中球エラスターゼは骨髄セリンプロテアーゼ、エラスターゼ2、ヒト白血球エラスターゼ(HLE)、Medullasin、PMNエラスターゼという名前でも知られており、遺伝子ELANE/ELA2によってコード化されます。好中球エラスターゼはキモトリプシンと同じファミリーに属するセリン・プロテイナーゼです。好中球エラスターゼは広い基質特異性を持ち、バクテリアに対する宿主防御メカニズムの一部として働きます。残念ながら、好中球からパッシブに放出、あるいはアクティブに分泌されるエラスターゼはさまざまな炎症性疾病の病理プロセスにリンクしています。このような炎症性疾病には特発性肺線維症、関節リウマチ、成人呼吸窮迫症候群、嚢胞性線維症などが含まれます。好中球エラスターゼは顆粒体の細胞質に局在しています。好中球エラスターゼは好中球およびマクロファージに発現します。好中球エラスターゼの異常には周期性好中球減少症と先天性好中球減少症が関係している可能性があり、その場合は好中球がうまく成熟しないため患者が感染の危険に曝されます。
特異性
この抗体はヒト好中球エラスターゼを検出しますが、他の主要な好中球プロテアーゼは検出しません:Cathapsin G、プロテイナーゼ3、コラゲナーゼ、エステラーゼN (Skubitz, K. M., et al. (1988).J Leukoc Biol. 44(3):158-165.)。
免疫原
ヒト好中球エラスターゼに相当する全細胞。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗体、Anti-Neutrophil Elastase Antibody、クローンAHN-10を使用してエラスターゼを検出します。この抗体の使用はICC、IHC、IP、放射免疫アッセイ&阻害で検証されています。
免疫組織染色:独立ラボ提供の代表的なロットを使用して、放射線非照射および放射線放射したヒトとマウス皮膚組織中の好中球エラスターゼを検出しました(Rhodes, L. E., et al. (2009).FASEB J. 23(11): 3947-3956.; Nicolaou, A., et al. (2012).Photochem Photobiol Sci. 11(2):371-380.; Rutter, J. J., et al. (2009).129(12):2861-2867.)。
ウェスタンブロッティング:独立したラボ提供の代表的なロットを使用して、ヒト膵臓組織ライセート中の好中球エラスターゼを検出しました(Mayerle, J., et al. (2005).Gastroenterology.129(4):1251-1267.)。
免疫沈降:独立したラボ提供の代表的なロットを使用して、ヒト膵臓組織ライセート中の好中球エラスターゼを免疫沈降させました(。マウス胚性幹細胞ライセート中のモノユビキチンH2Aを免疫沈降させました(Mayerle, J., et al. (2005).Gastroenterology.129(4):1251-1267.)。
免疫細胞染色:独立したラボ提供の代表的なロットを使用して、ヒト腺房細胞中の好中球エラスターゼを検出しました(Mayerle, J., et al. (2005).Gastroenterology.129(4):1251-1267.)。
阻害分析:このアッセイは精製ヒト好中球エラスターゼのエラスチン分解活性を阻害します(Skubitz, K., et al. (1988).J Leukoc Biol. 44(3):158-165.)。
ラジオイムノアッセイ:独立したラボ提供の代表的なロットを使用して、好中球エラスターゼを検出しました(精製好中球エラスターゼ使用)(Skubitz, K., et al. (1988).J Leukoc Biol. 44(3):158-165.)。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
品質
末梢血単核細胞中の量が免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:この抗体を希釈倍率1:250で使用して、末梢血単核細胞中の好中球エラスターゼを検出しました。
ターゲットの説明
算出値:28 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABS461:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lesley E Rhodes et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(11), 3947-3956 (2009-07-09)
Sunburn is a commonly occurring acute inflammatory process, with dermal vasodilatation and leukocyte infiltration as central features. Ultraviolet (UV) B-induced hydrolysis of membrane phospholipids releases polyunsaturated fatty acids, and their subsequent metabolism by cyclooxygenases (COXs) and lipoxygenases (LOXs) may produce