安全性情報
ERMBB430
Pork fat (OCP′s)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBB430
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Hexachlorobenzene, α-HCH, β-HCH, β-HEPO, p,p′-DDT, p,p′-DDD, p,p′-DDE, γ-HCH, Dieldrin, Endrin
Matrix Group: Meat
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
Jan Code
ERMBB430-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)